Documenti fondamentali
W311901
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang oil
FG
Sinonimo/i:
Ylang-ylang oil III
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
3119
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Cananga odorata
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Attività ottica
[α]20/D −38°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.508
P. ebollizione
261 °C/760 mmHg
Densità
0.928 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral
Azioni biochim/fisiol
Taste at 3 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)