Documenti
W309508
Sigma-Aldrich
10-Undecenal
≥95%, FG, stabilized
Sinonimo/i:
Undecylenic aldehyde, 10-Undecenal
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)8CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero FEMA:
3095
Numero CE:
N° CoE:
122
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.035
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.4427 (lit.)
P. eboll.
98-100 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; waxy; citrus; rose; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 60 °C - closed cup