W305618
Tetrahydrofurfuryl alcohol
≥98%
Sinonimo/i:
NSC 15434, Tetrahydro-2-furanmethanol
Scegli un formato
47,40 €
Scegli un formato
About This Item
47,40 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
3.52 (vs air)
Tensione di vapore
2.3 mmHg ( 39 °C)
Saggio
≥98%
Limite di esplosione
9.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
178 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
vegetable
Stringa SMILE
OCC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Electrochemical oxidation of tetrahydrofurfuryl alcohol on boron-doped diamond anode: Influence of current density and electrolyte solution.: Research into the electrochemical pathways of tetrahydrofurfuryl alcohol offers insights into its potential for energy storage applications, focusing on how varying electrical and solvent conditions affect its oxidation rates (Xiong Y et al., 2023).
- Polar-Functionalized Polyethylenes Enabled by Palladium-Catalyzed Copolymerization of Ethylene and Butadiene/Bio-Based Alcohol-Derived Monomers.: This paper presents a novel approach to the synthesis of functionalized polymers using tetrahydrofurfuryl alcohol derivatives, which could revolutionize materials science with new, sustainable polymer blends (Jian Z et al., 2023).
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?