W296000
Propyl isovalerate
natural (US), ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Propyl 3-methylbutanoate, Propyl 3-methylbutyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Densità
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
LSJMDWFAADPNAX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?