W292443
Propionic acid
≥99.5%
Sinonimo/i:
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Densità del vapore
2.55 (vs air)
Tensione di vapore
2.4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
955 °F
Limite di esplosione
12.1 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.386 (lit.)
P. eboll.
141 °C (lit.)
141 °C
Punto di fusione
−24-−23 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Densità
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
vinegar
Stringa SMILE
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter