Documenti fondamentali
W287105
Sigma-Aldrich
Phenethyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Benzyl carbinyl isovalerianate, Phenethyl isopentanoate
Scegli un formato
W287105-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
92,30 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W287105-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
92,30 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero FEMA:
2871
Numero CE:
N° CoE:
461
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.466
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. ebollizione
268 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; rose; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)10-13(14)15-9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
JIMGVOCOYZFDKB-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research