Documenti fondamentali
W264504
Sigma-Aldrich
Linalyl propionate
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Linalyl propanoate
Scegli un formato
W264504-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
198,00 €
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W264504-SAMPLE-K
50,30 €
1 KG
198,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.31
Numero FEMA:
2645
Numero CE:
N° CoE:
411
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.130
NACRES:
NA.21
50,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
115 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fresh; citrus; floral
Stringa SMILE
CCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C13H22O2/c1-6-12(14)15-13(5,7-2)10-8-9-11(3)4/h7,9H,2,6,8,10H2,1,3-5H3
WAQIIHCCEMGYKP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Linalyl propionate occurs naturally in green tea[1] and essential oil of Annona muricata fresh fruit pulp.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Variation of major volatile constituents in various green teas from Southeast Asia.
Kato M & Shibamoto T
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(3), 1394-1396 (2001)
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 1023-1027 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl propionate when used as a fragrance ingredient is presented.
Essential oil compounds of the Annona muricata fresh fruit pulp from Cameroon.
Jirovetz L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(9), 3719-3720 (1998)
Guddadarangavvanahally K Jayaprakasha et al.
Planta medica, 78(10), 974-980 (2012-06-08)
Fresh Nagami kumquats (Fortunella margarita) were subjected to hydrodistillation using a Clevenger-type apparatus to obtain volatile oil. The chemical composition of the volatile oil was analyzed by GC-MS using Rtx-5 Sil MS and DB Wax columns. A total of 25