Documenti fondamentali
W263109
Sigma-Aldrich
Lime oil
natural, purified by distillation, FCC, Mexico origin, FG
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2631
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Citrus aurantifolia Swingle (rutaceae)
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D +41°, neat
Purificato mediante
distillation
Composizione
contains IFRA restricted Lime Oil
Origine
Mexico origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
182 °C
Densità
0.861 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), α-terpineol, citral (neral+geranial)
Organolettico
lime
Descrizione generale
Lime oil is generally composed of monoterpene hydrocarbons, oxygenated monoterpenes, sesquiterpenes and coumarins.[1]
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis and chemistry of distilled lime oil (Citrus aurantifolia Swingle).
Chamblee TS & Clark Jr BC.
J. Essent. Oil Res., 9(3), 267-274 (1997)
A comparison of the peel oil components of Australian native lime (Microcitrus australe) and Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle).
Craske JD, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(3), 522-525 (2005)
Characterization of aroma volatiles in key lime essential oils (Citrus aurantifolia Swingle).
Chisholm MG, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 106-115 (2003)