Documenti fondamentali
W204600
Sigma-Aldrich
Almond oil, bitter
natural, FG, ≥97%
Sinonimo/i:
Almond essential oil, Bitter almond oil
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2046
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Saggio
≥97%
Stato
liquid
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
tree nuts
Allergene in fragranze
benzaldehyde
Organolettico
almond; bitter
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
142.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
61.1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Benzaldehyde analytical standard
Supelco
09143
Benzaldehyde
Benzaldehyde ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
B1334
Benzaldehyde
Benzaldehyde purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
418099
Benzaldehyde