Documenti fondamentali
W242217
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoate
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
Scegli un formato
W242217-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
75,60 €
1 KG
906,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W242217-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
75,60 €
1 KG
906,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero FEMA:
2422
Beilstein:
1908172
Numero CE:
N° CoE:
261
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.726
NACRES:
NA.21
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
5.17 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 44 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
914 °F
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Punto di fusione
−34 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fruity; floral
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural occurrence: Feijoa, guava, plum, raspberry, rum, strawberry, Virginia tobacco.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Applicazioni
  • GC-MS Silylation Derivative Method to Characterise Black BIC Ballpoint 2-Phenoxyethanol Ratio Evaporation Profile-A Contribution to Ink Ageing Estimation.: This study uses GC-MS to analyze the evaporation profile of inks containing ethyl benzoate, aiding forensic science in the estimation of ink age on documents (Leal et al., 2023).
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How much is the content of the sample pack? 50mg, 100mg, 500mg etc.
    1 risposta
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.