Documenti fondamentali
W238007
Sigma-Aldrich
L-Dihydrocarvyl acetate
mixture of isomers, ≥95%
Sinonimo/i:
(−)-Dihydrocarvyl acetate
Scegli un formato
W238007-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
154,00 €
1 KG
717,00 €
5 KG
2.950,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W238007-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
154,00 €
1 KG
717,00 €
5 KG
2.950,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero FEMA:
2380
Beilstein:
2443836
Numero CE:
N° CoE:
2064
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.216
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Attività ottica
[α]/D ≤55°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
232-234 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
medicinal; minty; floral; sweet
Stringa SMILE
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)