Documenti fondamentali
W224111
Sigma-Aldrich
Cardamom oil
FCC, FG
Sinonimo/i:
Elletaria cardamomum
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
2241
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Elettaria cardamomum (L.)
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Attività ottica
[α]20/D +27°, neat
Origine
Guatemala origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.464 (lit.)
P. ebollizione
188 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody; spicy
Azioni biochim/fisiol
Taste at 5 ppm
Nota sulla preparazione
Extraction method: steam distillation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56.67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 60-60 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)