Documenti
W220507
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-lactate
≥97%
Sinonimo/i:
(−)-Butyl L-lactate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CO2(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero FEMA:
2205
Beilstein:
1721597
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.434
Origine biologica
synthetic
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Densità del vapore
4 (20 °C, vs air)
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D −12°, neat
Temp. autoaccensione
720 °F
P. eboll.
185-187 °C (lit.)
Punto di fusione
−28 °C (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
creamy; sweet
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter