Documenti fondamentali
W215000
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero FEMA:
2150
Numero CE:
N° CoE:
413
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.132
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
benzyl alcohol
Organolettico
banana; jasmine; floral; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)