W201103
Adipic acid
≥99.5%
Sinonimo/i:
Hexanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 159.5 °C)
Saggio
≥99.5%
Temp. autoaccensione
788 °F
P. ebollizione
265 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
151-154 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
196 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?