Documenti fondamentali
V1708
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Beilstein:
2041641
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
P. ebollizione
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ceren Kütahya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(46), 10444-10451 (2020-04-29)
NIR exposure at 790 nm activated photopolymerization of monomers comprising UV-absorbing moieties by using [CuII /(TPMA)]Br2 (TPMA=tris(2-pyridylmethyl)amine) in the ppm range and an alkyl bromide as initiator. Some of them comprised structural elements selected either from those showing proton transfer or