Documenti
493481
Sigma-Aldrich
Vinyl-13C2 acetate
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains ~0.1% hydroquinone as stabilizer
Sinonimo/i:
Ethenol-13C2 acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO213CH=13CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
contiene
~0.1% hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. eboll.
72-73 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3/i1+1,3+1
XTXRWKRVRITETP-ZKDXJZICSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8.00 °C - closed cup