Documenti fondamentali
THS04117
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
1% Pt/Al2O3
Sinonimo/i:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Scegli un formato
6 EACH
514,00 €
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EACH
514,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41103817
NACRES:
NB.51
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
ThalesNano THS 04117
Diametro
4 mm
Descrizione generale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Note legali
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)