Documenti fondamentali
TEM-FF100-NI-UL
Sigma-Aldrich
Ultral-Thin Formvar Supported Nickel Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-FF100-NI-UL al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
box of 50
Misura
100 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm ultral-thin formvar film supported standard square mesh grids. Nickel grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)