Documenti fondamentali
TEM-71166-40
Sigma-Aldrich
Cryo Grid Box
w/Pin Type Lid for FEI Vitrobot
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-71166-40 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Descrizione generale
This specimen grid boxe is for storing or transferring cryogenic TEM specimen grids. Box fits the FEI Vitrobot, comes with pin-type lid, round
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)