Documenti fondamentali
TEM-71165-50
Sigma-Aldrich
Cryogenic Grid Box Handling Tool
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Il prodotto TEM-71165-50 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Descrizione generale
This tool has one end which is threaded and fits into the center hole of the Cryogenic Grid Storage Box (where the screw goes in to secure the lid) for moving the box in and out of the cryogenic chamber.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)