Vai a
C3236
Nunc® CryoTubes® storage cane
storage cane for cryotubes, aluminum, 50/cs
Sinonimo/i:
Cyrotube storage device, cryostorage cane, Nunc 378441, cane, cryo cane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
87,80 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nunc 378441
Material:
aluminum
Packaging:
case of 50, pack of 50
87,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
aluminum
packaging
case of 50, pack of 50
manufacturer/tradename
Nunc 378441
General description
Standard Nunc® aluminim cryo storage cane, 11.31 in (29 cm) long, pack of 50.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C9936C9811B4183
CryoCane™ aluminum canes capacity, 5  vial(s)
C9811
CryoCane aluminum canes
manufacturer/tradename
Nunc 378441
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0002
manufacturer/tradename
Nalgene 5015-0001
manufacturer/tradename
Nunc 378247
material
aluminum
material
-
material
-
material
cardboard
packaging
case of 50, pack of 50
packaging
pack of 12 ea
packaging
-
packaging
pack of 24 ea
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)