Documenti fondamentali
T78603
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylphenol
99%
Sinonimo/i:
Isopseudocumenol
Scegli un formato
5 G
17,92 €
100 G
95,10 €
17,92 €
Prezzo di listino25,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
17,92 €
100 G
95,10 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Beilstein:
2042210
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
17,92 €
Prezzo di listino25,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
9.75 mmHg ( 60 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
230-231 °C (lit.)
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Shu-Ling Lin et al.
Analytica chimica acta, 871, 57-65 (2015-04-08)
In this study, methacrylic acid (MAA) was incorporated with alkyl methacrylates to increase the hydrophilicity of the synthesized ethylene dimethacrylate-based (EDMA-based) monoliths for separating polar small molecules by capillary LC analysis. Different alkyl methacrylate-MAA ratios were investigated to prepare a