Documenti fondamentali
T5033
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine dihydrochloride
Sinonimo/i:
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Scegli un formato
25 G
307,00 €
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
307,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.16
Beilstein:
5961763
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
307,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Punto di fusione
120-122 °C
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Stringa SMILE
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Carlos Chun Ho Cheung et al.
Biochemical pharmacology, 97(1), 62-76 (2015-07-26)
Diabetes impairs copper (Cu) regulation, causing elevated serum Cu and urinary Cu excretion in patients with established cardiovascular disease; it also causes cardiomyopathy and chronic cardiac impairment linked to defective Cu homeostasis in rats. However, the mechanisms that link impaired