Documenti fondamentali
T40401
Sigma-Aldrich
m-Tolylhydrazine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
3-Methylphenylhydrazine hydrochloride
Scegli un formato
10 G
239,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
239,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.63
Beilstein:
3563995
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
184-194 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cc1cccc(NN)c1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)