Documenti
170267
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
97%
Sinonimo/i:
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
About This Item
Formula condensata:
C6H5N(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Beilstein:
507683
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. eboll.
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3