Documenti fondamentali
T31704
Sigma-Aldrich
N-Thionylaniline
98%
Sinonimo/i:
N-Sulfinyl-aniline
Scegli un formato
25 G
112,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
112,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5NSO
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.18
Beilstein:
507682
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.627 (lit.)
P. ebollizione
200 °C (lit.)
83 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NOS/c8-9-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Versatile synthetic intermediate.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ary R Murad et al.
Polymers, 13(1) (2020-12-31)
Two novel low band gap donor-acceptor (D-A) copolymers, poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-N-5,6-(3,7-dimethyloctyl)dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-DMO) and poly[9,10-bis(4-(dodecyloxy)phenyl)-2,6-anthracene-alt-5,5-(4',7'-bis(2-thienyl)-2',1',3'-benzothiadiazole-5,6-N-octyl-dicarboxylic imide)] (PPADTBTDI-8) were synthesized in the present work by copolymerising the bis-boronate ester of 9,10-phenylsubstituted anthracene flanked by thienyl groups as electron-donor units with benzothiadiazole dicarboxylic imide