T25305
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrate
97%
Sinonimo/i:
Phenylarsonium chloride, Tetraphenylarsenic chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: arsenic
reagent type: catalyst
Punto di fusione
258-260 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;/h1-20H;1H;1H2/q+1;;/p-1
NGDWSDTZKCSLRK-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3