163228
2-Methyl-1-tetralone
98%
Scegli un formato
119,70 €
Prezzo di listino171,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
119,70 €
Prezzo di listino171,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5535 (lit.)
P. ebollizione
127-131 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H12O/c1-8-6-7-9-4-2-3-5-10(9)11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3
GANIBVZSZGNMNB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?