Documenti fondamentali
T14206
Sigma-Aldrich
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide
96%
Sinonimo/i:
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide
Scegli un formato
100 G
27,10 €
27,10 €
Prezzo di listino54,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
27,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
82338
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
27,10 €
Prezzo di listino54,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
129-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12CC=CC[C@@]1([H])C(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H9NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,9,10,11)/t5-,6+
CIFFBTOJCKSRJY-OLQVQODUSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
352.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
178.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Phthalimide ≥99%
Sigma-Aldrich
240230
Phthalimide