T12408
1,2,3,4-Tetrahydrocarbazole
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
325-330 °C (lit.)
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCc2c(C1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H13N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1,3,5,7,13H,2,4,6,8H2
XKLNOVWDVMWTOB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Spiro[cyclopentane-1,2′-indolin-3′-one] by photooxygenation.
- 9-Acyl-1,2,3,4-tetrahydrocarbazoles by N-acylation reactions.
- Carbazole via palladium-catalyzed asymmetric hydrogenation reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2