Documenti
T100528
2-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)-1-(4-METHYLPHENYL)-4,5-DIPHENYL-1H-IMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C30H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.554
Numero MDL:
Altre note