SYX00439
N-(1-Benzhydrylazetidin-3-ylidene)-2-methylpropane-2-sulfinamide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=S(C(C)(C)C)N=C1CN(C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C1
InChI
1S/C20H24N2OS/c1-20(2,3)24(23)21-18-14-22(15-18)19(16-10-6-4-7-11-16)17-12-8-5-9-13-17/h4-13,19H,14-15H2,1-3H3
QUHHZMADJVANJL-UHFFFAOYSA-N