Documenti
729949
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.503
Densità
1.495 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C