Documenti fondamentali
SYNM270005
Synthware double manifold with hollow high vacuum stopcocks and SJ 35/20 joint
number of ports, 5, joint: ST/NS 35/20, Connections: front-left-right, rear-right
Sinonimo/i:
Synthware M270005, vacuum manifold, vacuum unit
Scegli un formato
1 EA
728,00 €
728,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
728,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
728,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS35/20
Caratteristiche
number of ports 5
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware M270005
Descrizione generale
With 35/20 ball joints and 4mm double oblique high vacuum hollow glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plugs. Lower vacuum chambers on stopcock are evacuated with a separate hole in the plug in order to hold the plug in the stopcock barrels.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)