Documenti fondamentali
SYNS680012
Synthware low hold up high vacuum valve with metering plug
size 0-12 mm
Sinonimo/i:
Synthware S680012
Scegli un formato
1 EA
126,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
126,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S680012
Categorie correlate
Descrizione generale
Viton® O-ring on PTFE shaft are protected with precision PTFE Wipers. The plug has a machined-in integral PTFE tip O-ring to make the primary seal. This design provides for an excellent vacuum tight seal without exposing any material other than PTFE to chemicals. With two 9mm O.D. sidearm bent to minimize hold up of liquids.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)