Documenti fondamentali
SYNA252924
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A252924, glass connecting adapter
Scegli un formato
1 EA
35,10 €
35,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
35,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
35,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A252924
Descrizione generale
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (29/42) is larger that the bottom joint (24/40).
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)