Documenti fondamentali
SYNS532440
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware S532440
Scegli un formato
1 EA
43,60 €
43,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
43,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
43,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S532440
Descrizione generale
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)