Documenti fondamentali
Z215929
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
flask stopper, lab stopper, stoppers
Scegli un formato
1 EA
17,60 €
17,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
17,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
17,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Cowie 010.124
Descrizione generale
Machined from solid PTFE with trapezoidal seals for medium to high vacuum performance up to 280°C (540°F).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)