Documenti fondamentali
SYNS531018
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 10/18
Sinonimo/i:
Synthware S531018
Scegli un formato
1 EA
24,40 €
24,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
24,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
24,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS10/18
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware S531018
Descrizione generale
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)