Documenti fondamentali
SYNF309500
Synthware single-neck round-bottom flask
500 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware F309500, glass round flask
Scegli un formato
1 EA
31,50 €
31,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
31,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
31,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F309500
Capacità
500 mL
500 mL
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)