Documenti fondamentali
Z546615
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 10-20 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
139,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
65 mm
Capacità imbuto
140 mL
Diam. stelo
15 mm
Dimensione pori
10-20 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)