Documenti fondamentali
SYNF301250
Synthware single-neck round-bottom flask
250 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F301250, glass round flask
Scegli un formato
1 EA
27,00 €
27,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
27,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
27,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F301250
Capacità
250 mL
250 mL
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)