Documenti fondamentali
SYNF292810
Synthware solvent addition funnel
top diam. 100 mm
Sinonimo/i:
Synthware F292810, glass funnel
Scegli un formato
1 EA
69,30 €
69,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
69,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
69,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F292810
Diametro sommità
100 mm
Descrizione generale
Design of funnel permits addition of solvents to flash chromatography columns without disturbing the silica-gel/packing layer. Lower end of the funnel is closed and the stem has a series of small holes through which the solvent drains. Top of the funnel is 90mm in diameter with the stem size as listed.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)