Documenti fondamentali
SYNF222500
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F222500, 4-neck reaction flask
Scegli un formato
1 EA
145,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
145,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Giunto
center joint: ST/NS29/42
side joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F222500
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)