Documenti fondamentali
SYNF150050
Synthware micro filter flask
capacity 50 mL, stopper size #3
Sinonimo/i:
Synthware F150050
Scegli un formato
1 EA
21,00 €
21,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
21,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
21,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
flat bottom flask
glass flask
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F150050
Capacità
50 mL
Descrizione generale
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)