Documenti
SAB5300169
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Influenza A virus Nucleoprotein antibody produced in mouse
clone 9C11, ascites fluid
Sinonimo/i:
N/A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9C11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Purified recombinant fragment of Influenza A virus nucleoprotein expressed in E.coli strain BL21(DE3)
Mouse monoclonal antibody raised against Influenza A virus Nucleoprotein
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3