Documenti fondamentali
SYND251014
Synthware Vigreux microscale distillation head
joint: ST/NS 14/20, immersion depth 25 mm
Sinonimo/i:
Synthware D251014, short path, distilling head
Scegli un formato
1 EA
185,00 €
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
185,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D251014
Prof. immersione
25 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With Vigreux Indentations, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)