Documenti fondamentali
SYNC625300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 29/42, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
Sinonimo/i:
Synthware C625300, straight condenser
Scegli un formato
1 EA
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
136,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS29/42
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C625300
Dimens. tubo
10 mm
Lunghezza camicia
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
“Synthware” Allihn condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency and removable hose connections. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (29/42) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)