Documenti fondamentali
SYNC362630C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 305 mm
Sinonimo/i:
Synthware C362630C, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
115,00 €
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
115,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
115,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C362630C
Lunghezza
305 mm
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)